(3-Phenoxyphenyl)essigsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Phenoxyphenylacetic acid
L12524.03 L12524.06
L12524.03EA 32.9 EUR
L12524.03 L12524.06
(3-Phenoxyphenyl)essigsäure ≥98%
(3-Phenoxyphenyl)essigsäure
Purity: 98% CAS No.: 32852-81-6 Molecular Formula: C14H12O3 Formula Weight: 228.25 Melting Point: 88-90° Beilstein Reference: 2730540
Formel: (C₆H₅OC₆H₅)CH₂COOH
Molecular Weight: 228,25 g/mol
Schmelzpunkt: 88…90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016826
CAS-Nummer: 32852-81-6