(4-Phenoxyphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Phenoxyphenylacetic Acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
665053-1G 665053-5G
SIAL665053-1GEA 37.1 EUR
SIAL665053-1G SIAL665053-5G
(4-Phenoxyphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(4-Phenoxyphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₅OC₆H₅)CH₂COOH
Molecular Weight: 228,25 g/mol
MDL: MFCD00079779
CAS-Nummer: 6328-74-1
UN: 3077
ADR: 9,III