4-(Methylthio)phenylessigsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H26888.03 H26888.06
H26888.03EA 25.1 EUR
H26888.03 H26888.06
4-(Methylthio)phenylessigsäure ≥97%
4-(Methylthio)phenylessigsäure
Purity: 97% CAS No.: 16188-55-9 Molecular Formula: C9H10O2S Formula Weight: 182.24 Melting Point: 98-102° MDL No.: MFCD00192325
Formel: C₉H₁₀O₂S
Molecular Weight: 182,24 g/mol
Schmelzpunkt: 98…102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00192325
CAS-Nummer: 16188-55-9