(2,3-Difluorphenyl)essigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(2,3-Difluorophenyl)acetic acid
001866-1G
001866-5G
001866-25G
FLUO001866-1GEA
31.1
EUR
FLUO001866-1G
FLUO001866-5G
FLUO001866-25G
(2,3-Difluorphenyl)essigsäure
(2,3-Difluorphenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₃F₂)CH₂COOH |
MDL:
MFCD00040968 CAS-Nummer: 145689-41-4 |