(2,4,5-Trifluorphenyl)essigsäure ≥94%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,4,5-Trifluorophenylacetic acid
H26190.06
H26190.03
H26190.06EA
94
EUR
H26190.06
H26190.03
(2,4,5-Trifluorphenyl)essigsäure ≥94%
(2,4,5-Trifluorphenyl)essigsäure
Purity: 94%
CAS No.: 209995-38-0
Molecular Formula: C8H5F3O2
Formula Weight: 190.12
Melting Point: 121-124°
MDL No.: MFCD00082479
Formel:
(C₆H₂F₃)CH₂COOH Molecular Weight: 190,12 g/mol Schmelzpunkt: 121…124 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00082479 CAS-Nummer: 209995-38-0 |