(2,4,5-Trifluorphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,4,5-Trifluorophenylacetic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
684155-1G 684155-5G
SIAL684155-1GEA 33.7 EUR
SIAL684155-1G SIAL684155-5G
(2,4,5-Trifluorphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(2,4,5-Trifluorphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₂F₃)CH₂COOH
Molecular Weight: 190.12 g/mol
MDL: MFCD00082479
CAS-Nummer: 209995-38-0