(2,4-Difluorphenyl)essigsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,4-Difluorophenylacetic acid
B20431.06
B20431.14
B20431.06EA
114
EUR
B20431.06
B20431.14
(2,4-Difluorphenyl)essigsäure ≥99%
(2,4-Difluorphenyl)essigsäure
Purity: 99%
CAS No.: 81228-09-3
Molecular Formula: C8H6F2O2
Formula Weight: 172.13
Melting Point: 117-119°
Beilstein Reference: 3649727
Formel:
(C₆H₃F₂)CH₂COOH Siedepunkt: 259 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 117…119 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009999 CAS-Nummer: 81228-09-3 EINECS: 279-709-4 |