(2,4-Difluorphenyl)essigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
Synonyme:
2,4-Difluorophenylacetic acid
001927-5G
001927-25G
FLUO001927-5GEA
51.6
EUR
FLUO001927-5G
FLUO001927-25G
(2,4-Difluorphenyl)essigsäure
(2,4-Difluorphenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₃F₂)CH₂COOH Molecular Weight: 172.13 g/mol Siedepunkt: 259 Schmelzpunkt: 117…119 °C |
MDL:
MFCD00009999 CAS-Nummer: 81228-09-3 EINECS: 279-709-4 |