(2,5-Difluorphenyl)essigsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,5-Difluorophenylacetic acid
B21595.03
B21595.06
B21595.14
B21595.03EA
30.2
EUR
B21595.03
B21595.06
B21595.14
(2,5-Difluorphenyl)essigsäure ≥98%
(2,5-Difluorphenyl)essigsäure
Purity: 98%
CAS No.: 85068-27-5
Molecular Formula: C8H6F2O2
Formula Weight: 172.13
Melting Point: 123-127°
Beilstein Reference: 6844956
Formel:
(C₆H₃F₂)CH₂COOH Siedepunkt: 259 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 123…127 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010000 CAS-Nummer: 85068-27-5 EINECS: 285-288-8 |