(2,5-Difluorphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2,5-Difluorophenylacetic acid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

290424-1G 290424-5G
SIAL290424-1GEA 33.5 EUR
SIAL290424-1G SIAL290424-5G
(2,5-Difluorphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(2,5-Difluorphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Molecular Weight: 172.13 g/mol
Siedepunkt: 259
Schmelzpunkt: 122…128 °C
MDL: MFCD00010000
CAS-Nummer: 85068-27-5
EINECS: 285-288-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR