(2-Fluorphenyl)essigsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(2-Fluorophenyl)acetic acid, 2-Fluorophenylacetic acid
A10596.09 A10596.18
A10596.09EA 48.1 EUR
A10596.09 A10596.18
(2-Fluorphenyl)essigsäure ≥98%
(2-Fluorphenyl)essigsäure
Purity: 98+% CAS No.: 451-82-1 Molecular Formula: C8H7FO2 Formula Weight: 154.14 Odour: Odourless Melting Point: 61-65° Beilstein Reference: 775955 MDL No.: MFCD00004315
Formel: (C₆H₄F)CH₂COOH
Molecular Weight: 154,14 g/mol
Siedepunkt: 263 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 61…65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004315
CAS-Nummer: 451-82-1
EINECS: 207-196-9