(3,4-Difluorphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 3,4-Difluorophenylacetic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
290432-1G 290432-5G
SIAL290432-1GEA 26 EUR
SIAL290432-1G SIAL290432-5G
(3,4-Difluorphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(3,4-Difluorphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Molecular Weight: 172,13 g/mol
Siedepunkt: 259 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 40…42 °C
MDL: MFCD00010002
CAS-Nummer: 658-93-5
EINECS: 211-527-2