(4-Fluorphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-(4-Fluorophenyl)acetic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
F13304-100G F13304-25G
SIALF13304-100GEA 120 EUR
SIALF13304-100G SIALF13304-25G
(4-Fluorphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(4-Fluorphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄F)CH₂COOH
Molecular Weight: 154,14 g/mol
Siedepunkt: 264 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 84…85 °C
MDL: MFCD00004343
CAS-Nummer: 405-50-5
EINECS: 206-972-4
Merck Index: 13,04204