(Pentafluorphenyl)essigsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3,4,5,6-Pentafluorophenylacetic acid
B22430.03
B22430.06
B22430.03EA
42.8
EUR
B22430.03
B22430.06
(Pentafluorphenyl)essigsäure ≥98%
(Pentafluorphenyl)essigsäure
Purity: 98+%
CAS No.: 653-21-4
Molecular Formula: C8H3F5O2
Formula Weight: 226.10
Melting Point: 107-110°
Beilstein Reference: 2056612
Formel:
C₈H₃F₅O₂ Molecular Weight: 226.1 g/mol Siedepunkt: 247 Schmelzpunkt: 107…110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004316 CAS-Nummer: 653-21-4 EINECS: 211-497-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...