(2-(Trifluormethoxy)phenyl)essigsäure
Lieferant: CHEMPUR
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(2-(Trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid
FL7982.1
007982-5G
007982-25G
CHMPFL7982.1EA
0
EUR
CHMPFL7982.1
FLUO007982-5G
FLUO007982-25G
(2-(Trifluormethoxy)phenyl)essigsäure
(2-(Trifluormethoxy)phenyl)essigsäure
Formel:
F₃COC₆H₄CH₂COOH |
MDL:
MFCD00236325 CAS-Nummer: 220239-67-8 |