(3-Iodphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(3-Iodophenyl)acetic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
587001-1G
587001-5G
SIAL587001-1GEA
33.7
EUR
SIAL587001-1G
SIAL587001-5G
(3-Iodphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(3-Iodphenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₄I)CH₂COOH Molecular Weight: 262,05 g/mol |
MDL:
MFCD00046548 CAS-Nummer: 1878-69-9 |