HEPES (2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]ethansulfonsäure) freie Säure ≥99%, hochrein
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: HEPES free acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulphonic acid), 4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-ylethanesulphonic acid, N-2-Hydroxyethylpiperazine-N′-2-ethanesulphonic acid, 2-(4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethanesulphonic acid
0511-1KGEA 243 EUR
0511-1KG 0511-250G 0511-50G
HEPES (2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]ethansulfonsäure) freie Säure ≥99%, hochrein
HEPES (2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]ethansulfonsäure)
HEPES ist ein in der biologischen Forschung häufig verwendeter Puffer.
Er wird erfolgreich in der Zellkultur, der oxidativen Phosphorylierung, der Proteinsynthese mit zellfreien Extrakten oder auch in der CO₂-Fixierung eingesetzt. HEPES ist ideal für die TEM (Transmissions-Elektronen-Mikroskopie) geeignet, weil er keine Metalle beeinflusst und wird außerdem für Glutamatbindungs-Assays empfohlen, wo er die Bindung an Nicht-Rezeptor-Moleküle verhindert.
Formel: C₈H₁₈N₂O₄S
Molecular Weight: 238,31 g/mol
Schmelzpunkt: 234 °C
Dichte: 1,448 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006158
CAS-Nummer: 7365-45-9
EINECS: 230-907-9
Merck Index: 13,04672
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4cdc09c866676149941b93b2cac8d453175059a2&vid=0b09e5b84ea34a806443c3071fad63e15e4e3433&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
DNasen Keine nachgewiesen
Schwermetalle (als Pb) ≤ 0,0005 %
Eisen ≤ 0,0005 %
pKa@20°C 7,45 - 7,65
Proteasen Keine nachgewiesen
Reinheit (trockene Basis) > 99 %
Glührückstand < 0,2 %
RNasen Keine nachgewiesen