HEPES Natriumsalz ≥99%, hochrein
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: 2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]ethansulfonsäure Natriumsalz
0485-100GEA 197 EUR
0485-2.5KG 0485-100G 0485-25G 0485-1KG 0485-500G
HEPES Natriumsalz ≥99%, hochrein
HEPES Natriumsalz
Biological buffers are useful for cell culture in vitro, enzyme assays, and some electrophoretic applications at physiological pH.
Formel: C₈H₁₇N₂NaO₄S
Molecular Weight: 260,29 g/mol
Schmelzpunkt: >105 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036463
CAS-Nummer: 75277-39-3
EINECS: 278-169-7
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/70/18366170.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
DNasen Keine nachgewiesen
Schwermetalle (als Pb) < 0,0001 %
Trocknungsverlust ≤ 3 %
pKa 7,45 - 7,65
Proteasen Keine nachgewiesen
Reinheit (trockene Basis) > 99 %
RNasen Keine
Löslichkeit (5%, Wasser) Entspricht