11-Brom-1-undecen ≥96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
B21849.06
B21849.14
B21849.06EA
53.2
EUR
B21849.06
B21849.14
11-Brom-1-undecen ≥96%
11-Brom-1-undecen
Purity: 96%
CAS No.: 7766-50-9
Molecular Formula: Br(CH2)9CH=CH2
Formula Weight: 233.20
Flash Point:
Formel:
C₁₁H₂₁Br Molecular Weight: 233,19 g/mol Siedepunkt: 149…150 °C (35 mmHg) Dichte: 1,063 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040825 CAS-Nummer: 7766-50-9 |