11-Brom-1-undecen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
467642-25ML 467642-5ML
SIAL467642-25MLEA 203 EUR
SIAL467642-25ML SIAL467642-5ML
11-Brom-1-undecen, Sigma-Aldrich®
11-Brom-1-undecen
Formel: C₁₁H₂₁Br
Molecular Weight: 233,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040825
CAS-Nummer: 7766-50-9