2-Brompropen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Propenylbromid, Isopropenylbromid, α-Methylvinylbromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
B78254-10G B78254-50G
SIALB78254-10GEA 99 EUR
SIALB78254-10G SIALB78254-50G
2-Brompropen, Sigma-Aldrich®
2-Brompropen
Formel: C₃H₅Br
Molecular Weight: 120,98 g/mol
Siedepunkt: 48 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –125 °C
Dichte: 1,39 g/cm³ (9 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000140
CAS-Nummer: 557-93-7
EINECS: 209-185-4
UN: 1993
ADR: 3,II