4-Brom-1-buten, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
167851-10G 167851-1G 167851-50G
SIAL167851-10GEA 103 EUR
SIAL167851-10G SIAL167851-1G SIAL167851-50G
4-Brom-1-buten, Sigma-Aldrich®
4-Brom-1-buten
Formel: C₄H₇Br
Molecular Weight: 135 g/mol
Siedepunkt: 98
Dichte: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 9
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000258
CAS-Nummer: 5162-44-7
EINECS: 225-937-4
UN: 1992
ADR: 3 II