5-Brom-1-penten, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
253901-25G 253901-5G
SIAL253901-25GEA 289 EUR
SIAL253901-25G SIAL253901-5G
5-Brom-1-penten, Sigma-Aldrich®
5-Brom-1-penten
Formel: C₅H₉Br
Molecular Weight: 149,03 g/mol
Siedepunkt: 126 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,2547 g/cm³ (15 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000264
CAS-Nummer: 1119-51-3
EINECS: 214-281-4
UN: 1993
ADR: 3,III