8-Brom-1-octen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
252301-1G 252301-5G
SIAL252301-1GEA 27.3 EUR
SIAL252301-1G SIAL252301-5G
8-Brom-1-octen, Sigma-Aldrich®
8-Brom-1-octen
Formel: C₈H₁₅Br
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000275
CAS-Nummer: 2695-48-9
EINECS: 220-268-4