4-Brom-1,1,2-trifluor-1-buten, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
443743-25ML 443743-5ML
SIAL443743-25MLEA 272 EUR
SIAL443743-25ML SIAL443743-5ML
4-Brom-1,1,2-trifluor-1-buten, Sigma-Aldrich®
4-Brom-1,1,2-trifluor-1-buten
Formel: C₄H₄BrF₃
Molecular Weight: 188,97 g/mol
Siedepunkt: 95 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,639 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00039274
CAS-Nummer: 10493-44-4
EINECS: 234-019-2
UN: 1993
ADR: 3,II