1,2-Epoxy-5-hexen 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,2-Epoxy-5-hexen
372580050
372580250
ACRO372580050EA
47
EUR
ACRO372580050
ACRO372580250
1,2-Epoxy-5-hexen 98%
1,2-Epoxy-5-hexen
Formel:
C₆H₁₀O Molecular Weight: 98,14 g/mol Siedepunkt: 119…121 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –156 °C Dichte: 0,892 g/cm³ Flammpunkt: 15 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00010051 CAS-Nummer: 10353-53-4 EINECS: 233-771-9 UN: 1993 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |