10-Undecenal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Undecylenic aldehyde, Undec-10-enal, 10-Undecenyl aldehyde, 10-Undecenal
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
132276-100G 132276-25G
SIAL132276-100GEA 226 EUR
SIAL132276-100G SIAL132276-25G
10-Undecenal, Sigma-Aldrich®
10-Undecenal
Formel: C₁₁H₂₀O
Molecular Weight: 168,28 g/mol
Siedepunkt: 240 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 7 °C
Dichte: 0,8467 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007032
CAS-Nummer: 112-45-8
EINECS: 203-973-1