cis-4-Decenal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
(Z)-4-Decenal
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W326402-100G-K
W326402-25G-K
SIALW326402-100G-KEA
518
EUR
SIALW326402-100G-K
SIALW326402-25G-K
cis-4-Decenal, Sigma-Aldrich®
cis-4-Decenal
Formel:
C₁₀H₁₈O Molecular Weight: 154,25 g/mol Siedepunkt: 78 °C (1013 hPa) Dichte: 0,8569 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00007024 CAS-Nummer: 21662-09-9 EINECS: 244-514-5 UN: 3334 ADR: 9, |