cis-4-Heptenal, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (Z)-4-Heptenal

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W328901-100G-K W328901-1KG-K
SIALW328901-100G-KEA 473 EUR
SIALW328901-100G-K SIALW328901-1KG-K
cis-4-Heptenal, Sigma-Aldrich®
cis-4-Heptenal
Formel: C₇H₁₂O
Molecular Weight: 112,17 g/mol
Siedepunkt: 46 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014682
CAS-Nummer: 6728-31-0
EINECS: 229-779-7
UN: 1989
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR