cis-6-Nonenal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: (Z)-6-Nonenal
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W358002-100G-K W358002-1KG-K W358002-25G-K
SIALW358002-100G-KEA 579 EUR
SIALW358002-100G-K SIALW358002-1KG-K SIALW358002-25G-K
cis-6-Nonenal, Sigma-Aldrich®
cis-6-Nonenal
Formel: C₉H₁₆O
Molecular Weight: 140,23 g/mol
Siedepunkt: 87 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,84 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00014683
CAS-Nummer: 2277-19-2
EINECS: 218-900-9