trans-2-Dodecenal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: (E)-2-Dodecenal
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W240206-100G-K W240206-1KG-K W240206-5KG-K
SIALW240206-100G-KEA 106 EUR
SIALW240206-100G-K SIALW240206-1KG-K SIALW240206-5KG-K
trans-2-Dodecenal, Sigma-Aldrich®
trans-2-Dodecenal
Formel: C₁₂H₂₂O
Molecular Weight: 182,31 g/mol
MDL: MFCD00014674
CAS-Nummer: 20407-84-5
EINECS: 243-797-2
UN: 1760
ADR: 8,III