trans-2-Heptenal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W316504-1KG-K W316504-200G-K
SIALW316504-1KG-KEA 886 EUR
SIALW316504-1KG-K SIALW316504-200G-K
trans-2-Heptenal, Sigma-Aldrich®
trans-2-Heptenal
Formel: C₇H₁₂O
Siedepunkt: 90 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,8575 g/cm³ (15 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007010
CAS-Nummer: 18829-55-5
EINECS: 242-608-0
UN: 1988
ADR: 3,III