trans-2-Hexenal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Blätteraldehyd, (E)-2-Hexenal
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
132659-25G
132659-5G
SIAL132659-25GEA
44.1
EUR
SIAL132659-25G
SIAL132659-5G
trans-2-Hexenal, Sigma-Aldrich®
trans-2-Hexenal
Formel:
C₆H₁₀O Molecular Weight: 98,14 g/mol Siedepunkt: 147 °C (1013 hPa) Dichte: 0,846 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00007008 CAS-Nummer: 6728-26-3 EINECS: 229-778-1 UN: 1989 ADR: 3,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...