trans-2-Nonenal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: (E)-2-Nonenal
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
255653-25G 255653-5G
SIAL255653-25GEA 197 EUR
SIAL255653-25G SIAL255653-5G
trans-2-Nonenal, Sigma-Aldrich®
trans-2-Nonenal
Formel: C₉H₁₆O
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,8505 g/cm³ (15 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007012
CAS-Nummer: 18829-56-6
EINECS: 242-609-6
Merck Index: 12,06771