trans-2-Octenal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
269956-25G 269956-5G
SIAL269956-25GEA 34.4 EUR
SIAL269956-25G SIAL269956-5G
trans-2-Octenal, Sigma-Aldrich®
trans-2-Octenal
Formel: C₈H₁₄O
MDL: MFCD00007011
CAS-Nummer: 2548-87-0
EINECS: 219-833-8