trans-2-Octenal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
(E)-2-Octenal
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W321508-100G-K
W321508-1KG-K
SIALW321508-100G-KEA
107
EUR
SIALW321508-100G-K
SIALW321508-1KG-K
trans-2-Octenal, Sigma-Aldrich®
trans-2-Octenal
Formel:
C₈H₁₄O Molecular Weight: 126,2 g/mol |
MDL:
MFCD00007011 CAS-Nummer: 2548-87-0 EINECS: 219-833-8 |