trans-2-Pentenal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
(E)-2-Pentenal
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
269255-25G
269255-5G
SIAL269255-25GEA
110
EUR
SIAL269255-25G
SIAL269255-5G
trans-2-Pentenal, Sigma-Aldrich®
trans-2-Pentenal
Formel:
C₅H₈O Molecular Weight: 84,12 g/mol Siedepunkt: 127 °C (1013 hPa) Dichte: 0,86 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00009615 CAS-Nummer: 1576-87-0 EINECS: 216-414-1 UN: 1993 ADR: 3,II |