trans-2-Pentenal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: (E)-2-Pentenal
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W321818-100G-K W321818-1KG-K W321818-25G-K
SIALW321818-100G-KEA 190 EUR
SIALW321818-100G-K SIALW321818-1KG-K SIALW321818-25G-K
trans-2-Pentenal, Sigma-Aldrich®
trans-2-Pentenal
Formel: C₅H₈O
Molecular Weight: 84,12 g/mol
Siedepunkt: 127 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009615
CAS-Nummer: 1576-87-0
EINECS: 216-414-1
UN: 1993
ADR: 3,II