3-Chlorpropen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Chloro-1-propene, Allyl chloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
236306-100ML
236306-5ML
SIAL236306-100MLEA
55.6
EUR
SIAL236306-100ML
SIAL236306-5ML
3-Chlorpropen, Sigma-Aldrich®
3-Chlorpropen
Formel:
C₃H₅Cl Molecular Weight: 76.53 g/mol Siedepunkt: 44 Schmelzpunkt: –136 °C Dichte: 0.93 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –32 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000984 CAS-Nummer: 107-05-1 EINECS: 203-457-6 UN: 1100 ADR: 3 I Merck Index: 13,00286 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...