Ethylvinylketon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Penten-3-on
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
E51309-25G E51309-5G
SIALE51309-25GEA 247 EUR
SIALE51309-25G SIALE51309-5G
Ethylvinylketon, Sigma-Aldrich®
Ethylvinylketon
Formel: C₅H₈O
Molecular Weight: 84,12 g/mol
Siedepunkt: 38 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,8524 g/cm³ (15 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009316
CAS-Nummer: 1629-58-9
EINECS: 216-624-3
UN: 3286
ADR: 3,II