Fumaroylchlorid 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Fumaryl chloride
165971000
165975000
165970250
ACRO165971000EA
125
EUR
ACRO165971000
ACRO165975000
ACRO165970250
Fumaroylchlorid 95%
Fumaroylchlorid
Formel:
C₄H₂Cl₂O₂ Molecular Weight: 152,96 g/mol Siedepunkt: 161…164 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –2 °C Dichte: 1,41 g/cm³ Flammpunkt: 73 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000733 CAS-Nummer: 627-63-4 EINECS: 211-005-4 UN: 1780 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4980 to 1.5010 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |