Fumaroylchlorid 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Fumaryl chloride
A14540.14 A14540.22
A14540.14EA 50.2 EUR
A14540.14 A14540.22
Fumaroylchlorid 95%
Fumaroylchlorid
Purity: 95% CAS No.: 627-63-4 Molecular Formula: C4H2Cl2O2 Formula Weight: 152.97 Flash Point: 73°(163°F) Refractive Index: 1.5000 Odour: Acrid Melting Point: -2° Boiling Point: 159-161° Beilstein Reference: 1721342 UN No.: 1780 MDL No.: MFCD00000733
Formel: C₄H₂Cl₂O₂
Molecular Weight: 152,96 g/mol
Siedepunkt: 159…161 °C
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 1,413
Flammpunkt: 73 °C (163 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000733
CAS-Nummer: 627-63-4
EINECS: 211-005-4
UN: 1780
ADR: 8,II