Fumaroylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Fumaryl chloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
151386-100G 151386-25G
SIAL151386-100GEA 135 EUR
SIAL151386-100G SIAL151386-25G
Fumaroylchlorid, Sigma-Aldrich®
Fumaroylchlorid
Formel: C₄H₂Cl₂O₂
Molecular Weight: 152,96 g/mol
Siedepunkt: 161 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000733
CAS-Nummer: 627-63-4
EINECS: 211-005-4
UN: 1780
ADR: 8,II