Acrylamid 98.5%, extra_pure
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Propenamid, Acrylsäureamid, Propensäureamid, 2-Propenamid
164830025
164835000
164830100
ACRO164830025EA
123
EUR
ACRO164830025
ACRO164835000
ACRO164830100
Acrylamid 98.5%, extra_pure
Acrylamid
Formel:
C₃H₅NO Molecular Weight: 71.08 g/mol Siedepunkt: 125 °C (25 mmHg) Schmelzpunkt: 82…86 °C Dichte: 1.122 g/cm³ Flammpunkt: 138 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00008032 CAS-Nummer: 79-06-1 EINECS: 201-173-7 UN: 2074 ADR: 6.1 III |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 82 to 86 °C |
Water | ≤2.0 % |
GC | ≥98.0 % |
Color of solution | (10 % in water) Clear and colorless |