Acrylamid 99+% für die Elektrophorese
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Acrylsäureamid
, 2-Propenamid
, Propensäureamid
, Propenamid
L15075.22EA
52.7
EUR
L15075.22
L15075.14
L15075.36
Acrylamid 99+% für die Elektrophorese
Acrylamid
Formel:
C₃H₅NO Molecular Weight: 71,08 g/mol Siedepunkt: 125 °C (25 mmHg) Schmelzpunkt: 82…85 °C Dichte: 1,322 Flammpunkt: 138 °C (280 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008032 CAS-Nummer: 79-06-1 EINECS: 201-173-7 UN: 2074 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,129 |