Acrylamid zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Propenamid, Acrylsäureamid, Propensäureamid, 2-Propenamid
MQ200
8.00830.0100 8.00830.0500 8.00830.1000 8.00830.9025 8.00830.5000
8.00830.0100EA 33.9 EUR
8.00830.0100 8.00830.0500 8.00830.1000 8.00830.9025 8.00830.5000
Acrylamid zS, Sigma-Aldrich®
Acrylamid
Formel: C₃H₅NO
Molecular Weight: 71.08 g/mol
Siedepunkt: 232
Schmelzpunkt: 84.5
Dichte: 1.122 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 138
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008032
CAS-Nummer: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
UN: 2074
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7687b7f17a8cdf31c559a33fd5d4021a2e50a40a&vid=fecebe0c34b037788df119c11bfc9637d78cda0d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 2040 g/l (25°C)
Melting Point 84 °C
Molar Mass 500 kg/m3
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 125 °C (33.3 hPa)
Vapor Pressure 0.009 hPa (25 °C)
Density 1.127 g/cm3 (25 °C)
pH 5.0 - 7.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 424°C
Synonyms Prop-2-enamide
Hill Formula C3H5NO
Chemical Formula CH2CHCONH2