Acrylamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A9099-100G
A9099-1KG
A9099-2.5KG
A9099-25G
A9099-500G
SIALA9099-100GEA
106
EUR
SIALA9099-100G
SIALA9099-1KG
SIALA9099-2.5KG
SIALA9099-25G
SIALA9099-500G
Acrylamid, Sigma-Aldrich®
Acrylamid
Formel:
C₃H₅NO Siedepunkt: 232 °C (1013 hPa) Dichte: 1,122 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 138 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00008032 CAS-Nummer: 79-06-1 EINECS: 201-173-7 UN: 2074 ADR: 6.1,III |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...