Bisacrylamid 96%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: N,N'-Methylendiacrylamid, BIS
163801000 163805000 163800025
ACRO163801000EA 45.8 EUR
ACRO163801000 ACRO163805000 ACRO163800025
Bisacrylamid 96%, reinst
Bisacrylamid
Formel: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
Molecular Weight: 154,17 g/mol
Siedepunkt: 125 °C (3,33 hPa)
Schmelzpunkt: 185 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,235 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 138 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008625
CAS-Nummer: 110-26-9
EINECS: 203-750-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1b72b0c3cd5bb916c65f9e2337c5c3b05ea1c91&vid=368f6bf0bc8e0b35ffc7a57d85f5dd210ff0b409&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
HPLC ≥95.0 %