Bisacrylamid 99+% für die Biochemie, für die Elektrophorese
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N,N'-Methylendiacrylamid, BIS
164790250
164791000
164795000
ACRO164790250EA
61.4
EUR
ACRO164790250
ACRO164791000
ACRO164795000
Bisacrylamid 99+% für die Biochemie, für die Elektrophorese
Bisacrylamid
Formel:
(H₂C=CHCONH)₂CH₂ Molecular Weight: 154,17 g/mol Siedepunkt: 125 °C (3,33 hPa) Schmelzpunkt: 185 °C (Zersetzung) Dichte: 1,235 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 138 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00008625 CAS-Nummer: 110-26-9 EINECS: 203-750-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder or crystals or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥99.0 % |
UV | at 290 nm A: ≤0.25 |
pH | 5 to 7 (1 % in water) |
Acrylic acid | ≤0.05 % |