Bisacrylamid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: N,N'-Methylendiacrylamid, BIS
43701.22 43701.14
43701.22EA 127 EUR
43701.22 43701.14
Bisacrylamid ≥99%
Bisacrylamid
Purity: 99+% CAS No.: 110-26-9 Molecular Formula: C7H10N2O2 Formula Weight: 154.17 Physical Form: Powder Density: 1.235 Appearance: White Melting Point: 300° Beilstein Reference: 1706297 MDL No.: MFCD00008625
Formel: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
Molecular Weight: 154.17 g/mol
Siedepunkt: 125
Schmelzpunkt: >300 °C
Dichte: 1.235
Flammpunkt: 138
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008625
CAS-Nummer: 110-26-9
EINECS: 203-750-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1b72b0c3cd5bb916c65f9e2337c5c3b05ea1c91&vid=368f6bf0bc8e0b35ffc7a57d85f5dd210ff0b409&prid=web&clid=SAPDAM